Få mere at vide
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15429745
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429745 250 mg 250mg
15419745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52330.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1169402-51-0 | C12H17BN2O3 | 248.089 g/mol
5-Carbamoylpyridin-3-boronsyre pinacol ester bruges som et organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Carbamoylpyridin-3-boronsyre pinacol ester bruges som et organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1169402-51-0
Molekylær formel C12H17BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 248.089
MDL nummer MFCD11878274
InChI nøgle NJLZODHYCOZPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-nicotinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl nicotinamide, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carboxamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarboxamide
PubChem CID 59023117
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-carboxamid
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 248.09
Procent renhed 96%