Få mere at vide
5-carbamoylpentanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-carbamoylpentanoic acid |
| CAS | 334-25-8 |
| Molekylær formel | C6H11NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Adipamic acid (6CI,8CI), 6-Amino-6-oxohexanoic acid, Adipic acid monoamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H2,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | NC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-amino-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0739 |