Få mere at vide
5-Butylresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Butylresorcinol |
| CAS | 46113-76-2 |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Butyl-1,3-benzenediol, 5-Butylresorcin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-9(11)7-10(12)6-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC navn | 5-butylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.0994 |