Få mere at vide
5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 104-50-7 |
| Molekylær formel | C8H14O2 |
| MDL nummer | MFCD00005402 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | O=C1OC(CCCC)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.20 |
| Procent renhed | 98% |