Få mere at vide
MedChemExpress 5-BrUTP sodium salt
Artikelnummer. 16466357
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16466357 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16466357 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101886
MedChemExpress 5-BrUTP sodium salt can be used to label RNA to measure the transcription.
Tekniske data
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Indhold og opbevaring -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 94.0%
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic)
CAS 161848-60-8
Synonym 5-Bromouridine 5'-triphosphate sodium salt