Få mere at vide
5-Bromovanillin, TRC
Artikelnummer. 30348425
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30348425 50 g
1 options
Artikelnummer. 30348425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69600050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromovanillin
CAS 2973-76-4
Molekylær formel C8 H7 Br O3
Mængde 50 g
Synonym 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxy-4-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, 5-Bromo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-anisaldehyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-Bromovanillin, 6-Bromo-4-formyl-2-methoxyphenol, NSC 10073, NSC 29037
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMIL COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
IUPAC navn 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 231.04
Formel vægt 229.9579