Få mere at vide
5-Bromovaleryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11449186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449186 5 g 5g
11459186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18046.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4509-90-4 | C14H11N3O2 | 253.26 g/mol
5-Bromovalerylchlorid blev anvendt til fremstilling af aromatiske azider og organiske geleringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromovalerylchlorid blev brugt til fremstilling
af aromatiske azider og organiske geleringsmidler.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4509-90-4
Molekylær formel C14H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 253.26
MDL nummer MFCD00013660
InChI nøgle QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride
PubChem CID 521173
IUPAC navn 5-brompentanoylchlorid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromovaleryl chloride
Tæthed 1.49
Kogepunkt 43°C to 45°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Irritating
Lineær formel Br(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1.491
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1745663
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 199.46
Procent renhed 98%