Få mere at vide
5-Bromovaleronitril, TRC
Artikelnummer. 30347430
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30347430 1 g
1 options
Artikelnummer. 30347430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6994981G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromovaleronitrile
CAS 5414-21-1
Molekylær formel C5H8BrN
Mængde 1 g
Synonym 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile
InChI formel InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMIL BrCCCCC#N
IUPAC navn 5-bromopentannitril
Molekylvægt (g/mol) 162.03
Formel vægt 160.984