Få mere at vide
5-bromovaleronitril, 98+%
Artikelnummer. 11376726
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376726 25 g 25g
11366726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03952.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5414-21-1 | C5H8BrN | 162,03 g/mol
5-Bromovaleronitril bruges til at producere 5-Bromo-pentansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Bromovaleronitril bruges til at fremstille 5-Bromo-pentansyre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (4,1
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5414-21-1
Molekylær formel C5H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 162.03
MDL nummer MFCD00001976
InChI nøgle NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleronitrile, pentanenitrile, 5-bromo, 5bromovaleronitrile, snxhflqiuzjp@, 5-bromopentanonitrile, 4-bromobutyl cyanide, 5-bromo-valeronitrile, 5-bromo-pentanenitrile, 5-bromopentane nitrile, 1-bromo-4-cyanobutane
PubChem CID 79435
IUPAC navn 5-brompentanenitril
SMIL C(CCBr)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromovaleronitrile
Tæthed 1.388
Kogepunkt 110 °C til 111 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4785
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1742080
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (4,1 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 162.04
Procent renhed ≥98%