Få mere at vide
5-bromovalersyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromovaleric Acid |
| CAS | 2067-33-6 |
| Molekylær formel | C5H9BrO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-carboxybutane, 5-Bromo-1-pentanoic Acid, 5-Bromopentanoic Acid, 5-Bromovaleric Acid, NSC 53507, delta-Bromovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)CCCCBr |
| IUPAC navn | 5-bromopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9786 |