Få mere at vide
5-Bromovaleric Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2067-33-6 |
| Smeltepunkt | 38°C to 41°C |
| Kogepunkt | 142°C to 145°C/17 hPa |
| Molekylær formel | Br(CH2)4COOH |
| MDL nummer | MFCD00004414 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid, 5-Bromovaleric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Grad | Research |