Få mere at vide
5-Bromovaleric acid, 97%
Artikelnummer. 11394659
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394659 10 g 10g
11409333 100 g 100g
11304669 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11394659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11765.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovalerinsyre bruges til syntese af inhibitorer for aminoglykosidresistente bakterier. 5-Bromovalerinsyre bruges også til fremstilling af sekvensspecifikke basepar-mimikere som topoisomerase IB inhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Bromovaleric acid anvendes til syntese af inhibitorer for aminoglycosid-resistente bakterier. 5-Bromovalerinsyre bruges også til fremstilling af sekvensspecifikke basepar-mimikere som topoisomerase IB inhibitorer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2067-33-6
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.029
MDL nummer MFCD00004414
InChI nøgle WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
PubChem CID 16368
IUPAC navn 5-brompentansyre
SMIL C(CCBr)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromovaleric acid
Smeltepunkt 38°C to 41°C
Kogepunkt 142°C to 145°C (13 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1745664
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 181.03
Procent renhed 97%