Få mere at vide
5-bromouridin, 98 %
Beskrivelse
5-Bromouridin inkorporeres ofte i RNA for at detektere immuncytokemisk og analyseres ved cytometri. Det har antiviral aktivitet og hæmmer aktiviteten af vira, såsom human immundefektvirus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Bromouridin inkorporeres ofte i RNA for at detektere immuncytokemisk og analyseres ved cytometri. Det har antiviral aktivitet og hæmmer aktiviteten af vira, såsom human immundefektvirus.
S
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromouridine |
| CAS | 957-75-5 |
| Smeltepunkt | 191 °C til 193 °C |
| Molekylær formel | C9H11BrN2O6 |
| MDL nummer | MFCD00006528 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| InChI nøgle | AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O |
| Vis mere |