Få mere at vide
5-Bromuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325199
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325199 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11325199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18507.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
5-Bromouridin inkorporeres ofte i RNA for at detektere immuncytokemisk og analyseres ved cytometri. Det har antiviral aktivitet og hæmmer aktiviteten af vira, såsom human immundefektvirus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Bromouridin inkorporeres ofte i RNA for at detektere immuncytokemisk og analyseres ved cytometri. Det har antiviral aktivitet og hæmmer aktiviteten af vira, såsom human immundefektvirus.
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Smeltepunkt 191 °C til 193 °C
Molekylær formel C9H11BrN2O6
MDL nummer MFCD00006528
Mængde 1 g
Synonym 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2 r,3 r,4 s,5 r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1 h,3 h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Opløselighedsinformation Uopløselig i vandig opl.
InChI nøgle AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
SMIL OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-brom-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 323.10
PubChem CID 91494
ChEBI CHEBI:20553
Formel vægt 323.1
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.