Få mere at vide
5-Bromouracil, TRC
Artikelnummer. 30332322
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30332322 10 g
1 options
Artikelnummer. 30332322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68892510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromouracil
CAS 51-20-7
Molekylær formel C4 H3 Br N2 O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
SMIL BrC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-bromo-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 190.98
Formel vægt 189.9378