Få mere at vide
5-Bromouracil, 98+%
Artikelnummer. 11462537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462537 5 g 5g
11472537 25 g 25g
11482537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14799.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51-20-7 | C4H3BrN2O2 | 190.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-20-7
Molekylær formel C4H3BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.98
MDL nummer MFCD00006017
InChI nøgle LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 5802
ChEBI CHEBI:20552
IUPAC navn 5-brom-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL BrC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromouracil
Smeltepunkt ∼310°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 127176
Merck Index 14,1440
Formel vægt 190.99
Procent renhed ≥98%