Få mere at vide
5-Bromouracil 2-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromouracil 2-13C,15N2 |
| CAS | 181517-13-5 |
| Molekylær formel | C313CH3Br15N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Bromouracil-13C,15N2, Bromouracil-13C,15N2, NSC 19940-13C,15N2, 5-Bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, 5-Bromo-2,4-dihydroxypyrimidine-13C,15N2, 5-Bromo-2,4-pyrimidinedione-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1 |
| SMIL | BrC1=C[15NH][13C]([15NH]C1=O)=O |
| IUPAC navn | 5-bromo-(213C,1,3-15N2)1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.96 |