Få mere at vide
5-bromothiophen-2-sulfonylchlorid, 96%
Artikelnummer. 11487656
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487656 5 g 5g
11497656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11487656 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14677.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55854-46-1
Molekylær formel C4H2BrClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 261.53
MDL nummer MFCD00084909
InChI nøgle WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2733924
IUPAC navn 5-bromthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Kogepunkt 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 261.55
Procent renhed 98%