Få mere at vide
5-Bromothiophen-2-carboxylsyrehydrazid, 97 %
Artikelnummer. 15458548
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458548 5 g 5g
15476886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61959.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 98027-27-1 | C5H5BrN2OS | 221,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98027-27-1
Molekylær formel C5H5BrN2OS
Molekylvægt (g/mol) 221.07
MDL nummer MFCD01310798
InChI nøgle OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acidhydrazide, 5-bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide, pubchem16117, ksc488m6p, 5-bromo-2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-bromothiophene-5-carbohydrazide, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide
PubChem CID 2063863
IUPAC navn 5-bromthiophen-2-carbohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Mængde 5 g
Formel vægt 221.07
Procent renhed 98%