Få mere at vide
5-bromothiophen-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11479516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479516 25 g 25g
11459516 1 g 1g
11469516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19242.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 7311-63-9 | C5H2BrO2S | 206,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7311-63-9
Molekylær formel C5H2BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 206.03
MDL nummer MFCD00079725
InChI nøgle COWZPSUDTMGBAT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo, 2-bromo-5-carboxythiophene, 2-bromothiophene-5-carboxylic acid, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromothiophene-2-carboxylicacid, zlchem 973, pubchem7368, acmc-209opm, maybridge1_002056
PubChem CID 349115
IUPAC navn 5-bromthiophen-2-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 139 °C til 143 °C
Mængde 25 g
Beilstein 118364
Formel vægt 207.05
Procent renhed 98%