Få mere at vide
5-bromothiofhen-2-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11455373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455373 100 g 100g
11435373 5 g 5g
11445373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13381.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191,04 g/mol
5-brom-2-thiophencarboxaldehyd blev anvendt til at fremstille 5-[18F]fluor-2-2-thiophencarboxaldehyd. Anvendes også i biologiske undersøgelser som anti-inflammatorisk og anti-tumor aktivitet af den marine mangrove Rhizophora apiculata.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-brom-2-thiophencarboxaldehyd blev anvendt til at fremstille 5-[18F]fluor-2-2-thiophencarboxaldehyd. Anvendes også i biologiske undersøgelser som anti-inflammatorisk og anti-tumor aktivitet af den marine mangrove Rhizophora apiculata.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom, undgå kontakt med luft/ilt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4701-17-1
Molekylær formel C5H3BrOS
Molekylvægt (g/mol) 191.04
MDL nummer MFCD00005432
InChI nøgle GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 78428
IUPAC navn 5-bromthiophen-2-carbaldehyd
SMIL BrC1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Tæthed 1.762
Kogepunkt 104 °C til 106 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Brydningsindeks 1.639
Mængde 100 g
Beilstein 108404
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 191.05
Procent renhed 97%