Få mere at vide
5-bromotiazol, 97%
Artikelnummer. 15451608
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451608 5 g 5g
15461608 250 mg 250mg
15441608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55387.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 3034-55-7 | C3H2BrNS | 164,02 g/mol
5-Bromothiazol bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og ydeevnemateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromothiazol anvendes som et farmaceutisk
mellemprodukt og ydeevnemateriale.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-55-7
Molekylær formel C3H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 164.02
MDL nummer MFCD07787394
InChI nøgle DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 546059
IUPAC navn 5-brom-1,3-thiazol
SMIL C1=C(SC=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromothiazole
Tæthed 1.835
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Brydningsindeks 1.5955
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 164.02
Procent renhed 98%