Få mere at vide
5-bromotiazol, 97%
Beskrivelse
5-Bromothiazol bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og ydeevnemateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt og ydeevnemateriale.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromothiazole |
| Tæthed | 1.835 |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5955 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 164.02 |
| Procent renhed | 98% |