Få mere at vide
5-Bromotiazol, 95%
Artikelnummer. 10669599 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10669599 5 g Glasflaske 5g
10452118 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669599 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429980050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 3034-55-7 | C3H2BrNS | 164,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-55-7
Molekylær formel C3H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 164.02
MDL nummer MFCD07787394
InChI nøgle DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
PubChem CID 546059
IUPAC navn 5-brom-1,3-thiazol
SMIL C1=C(SC=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromothiazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Flammepunkt 76,7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 164.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromothiazole, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.