Få mere at vide
5-Bromosalicylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30344760
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30344760 50 g
1 options
Artikelnummer. 30344760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68697550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromosalicylaldehyde
CAS 1761-61-1
Molekylær formel C7H5BrO2
Mængde 50 g
Synonym 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
SMIL Oc1ccc(Br)cc1C=O
IUPAC navn 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 201.02
Formel vægt 199.9473