Få mere at vide
5-Bromosalicylaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 1761-61-1 |
| Molekylær formel | C7H5BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vægt | 199.9473 |