Få mere at vide
5-Bromoquinoxalin-6-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051167
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051167 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051167 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1324.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-bromoquinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-5-bromoquinoxaline
CAS 50358-63-9
Analyt- eller komponentnavne 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H6 Br N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline, Brimonidine Tartrate Imp. B (EP), Brimonidine Imp. B (EP), Brimonidine USP Related Compound A, Brimonidine USP RC A, Brimonidine Related Compound A, Brimonidine Tartrate Impurity B, Brimonidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
SMIL Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC navn 5-bromoquinoxalin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 224.06
Mængde 25 mg
Formel vægt 222,9745 g/mol