Få mere at vide
5-Bromoquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355425
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355425 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11355425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19634.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4964-71-0 | Molekylformel: C9H6BrN | Molekylvægt: 208,058 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4964-71-0
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.058
MDL nummer MFCD00234481
InChI nøgle CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-quinoline, quinoline, 5-bromo, 5-bromooquinoline, 5-bromo quinoline, 5-bromoquinolline, pubchem7116, 5-bromoquinoline, acmc-209kh7, ksc492i0h, 5-bromoquinoline 250mg
PubChem CID 817321
IUPAC navn 5-bromquinolin
SMIL C1=CC2=C(C=CC=N2)C(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoquinoline
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Kogepunkt 105 °C til 107 °C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 115148
Formel vægt 208.06
Procent renhed 97%