missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromoquinazolin-6-ylthiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| CAS | 842138-74-3 |
| Molekylær formel | C9 H7 Br N4 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)thiourea, Thiourea, (5-bromo-6-quinoxalinyl)- (9CI), 5-Bromoquinazolin-6-ylthiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrN4S/c10-7-5(14-9(11)15)1-2-6-8(7)13-4-3-12-6/h1-4H,(H3,11,14,15) |
| SMIL | NC(=S)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| IUPAC navn | (5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.15 |
| Formel vægt | 281.9575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?