Få mere at vide
5-bromopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30329336
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30329336 25 g
1 options
Artikelnummer. 30329336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68685525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyrimidine
CAS 4595-59-9
Molekylær formel C4 H3 Br N2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
SMIL Brc1cncnc1
IUPAC navn 5-bromopyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 158.98
Formel vægt 157.948