Få mere at vide
5-bromopyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopyrimidine |
| CAS | 4595-59-9 |
| Molekylær formel | C4 H3 Br N2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1cncnc1 |
| IUPAC navn | 5-bromopyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.98 |
| Formel vægt | 157.948 |