Få mere at vide
5-bromopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11399025
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399025 100 g 100g
11379025 5 g 5g
11389025 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14172.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4595-59-9 | C4H3BrN2 | 158,986 g/mol
5-Bromopyrimidin blev brugt i syntesen af N-heteroaryl-substituerede 9-arylcarbazolylderivater via palladium-katalyseret aerob og ligandfri Suzuki-reaktion, (5-(phenylethynyl)pyrimidin) via mikrobølgeassisteret organisk syntese (MAOS) Sonogashira-protokol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromopyrimidin blev brugt i syntesen af
N-heteroaryl-substituerede 9-arylcarbazolyl-derivater via palladium-katalyseret aerob og ligandfri Suzuki-reaktion, (5-(phenylethynyl)pyrimidin) via mikrobølgeassisteret organisk syntese (MAOS) Sonogashira-protokol.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4595-59-9
Molekylær formel C4H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 158.986
MDL nummer MFCD00006117
InChI nøgle GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-bromo, 5-bromo pyrimidine, 5-bromo-1,3-diazine, 5-bromo-pyrimidine, 5-brpy compound, 5-brompyrimidin, 5-brornopyrimidine, zlchem 349, pubchem6902, 11-cis-retinyl-palmitate
PubChem CID 78344
IUPAC navn 5-brompyrimidin
SMIL C1=C(C=NC=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyrimidine
Smeltepunkt 69 °C til 74 °C
Mængde 100 g
Beilstein 107326
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 158.99
Procent renhed 98%