Få mere at vide
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411069
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411069 5 g 5g
15421069 250 mg 250mg
15401069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64041.06
Request Bulk or Custom Format
5-Bromopyrimidin-2-carboxylsyre anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese agrokemisk, farmaceutisk og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromopyrimidin-2-carboxylsyre anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37131-87-6
Molekylær formel C5H3BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.995
MDL nummer MFCD00496793
InChI nøgle XGPTXUYKEDPXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2-carboxylicacid, pubchem16922, acmc-1agpr, ksc222c2t, 5-bromopyrimidine-2-caboxylic acid, abbypharma ap-10-1676, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo
PubChem CID 16462970
IUPAC navn 5-brompyrimidin-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(C=NC(=N1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 193°C to 198°C
Mængde 5 g
Beilstein 121432
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof