Få mere at vide
5-Bromopyridin-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779015
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10779015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10546894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67103DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65001-21-0
Molekylær formel C5H3BrClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 256.498
MDL nummer MFCD08235263
InChI nøgle AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
PubChem CID 20324474
IUPAC navn 5-brompyridin-3-sulfonylchlorid
SMIL C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 256.51
Procent renhed 97%