Få mere at vide
5-Bromopyridin-3-boronsyre, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354516
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354516 1 g 1g
11374516 250 mg 250mg
11364516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20084.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 452972-09-7 | Molekylformel: C5H5BBrNO2 | Molekylvægt: 201,81 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452972-09-7
Molekylær formel C5H5BBrNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.81
MDL nummer MFCD02685634
InChI nøgle ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
PubChem CID 3814811
IUPAC navn (5-brompyridin-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 1 g
Beilstein 9119873
Formel vægt 201.82
Procent renhed 85%
Grad Teknisk