Få mere at vide
5-bromopyridine-3-boronic acid, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10346754
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346754 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10346754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00046DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyridine-3-boronic acid
CAS 452972-09-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C5H5BBrNO2
MDL nummer MFCD02685634
Mængde 1 g
Synonym 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
InChI nøgle ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC navn (5-bromopyridin-3-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 201.81
PubChem CID 3814811
Formel vægt 201.81
Procent renhed 97%