Få mere at vide
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11324669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324669 5 g 5g
11451697 1 g 1g
11461697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25675.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30766-11-1 | C6H3BrNO2 | 201.00 g/mol
5-Bromopyridin-2-carboxylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Bromopyridin-2-carboxylsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30766-11-1
Molekylær formel C6H3BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.00
MDL nummer MFCD00234149
InChI nøgle MNNQIBXLAHVDDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromopicolinic acid, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-carboxypyridine, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-picolinic acid, 5-bromo-2-carboxy pyridine, 5-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 5-bromopyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 608544
IUPAC navn 5-brompyridin-2-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 202.01
Procent renhed 98%