Få mere at vide
5-Bromphthalid, TRC
Artikelnummer. 30334173
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30334173 25 g
1 options
Artikelnummer. 30334173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68657025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromophthalide
CAS 64169-34-2
Molekylær formel C8H5BrO2
Mængde 25 g
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 5-bromo-, 5-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one, 5-Bromophthalide
InChI formel InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
SMIL Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
IUPAC navn 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 213.03
Formel vægt 211.9473