Få mere at vide
5-Bromoftalid, 98%
Artikelnummer. 10091592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091592 25 g Glasflaske 25g
10332913 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10091592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373330250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64169-34-2
Molekylær formel C8H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 213.03
MDL nummer MFCD01797360
InChI nøgle IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
IUPAC navn 5-brom-3H-2-benzofuran-1-on
SMIL BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromophthalide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 213.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver