Få mere at vide
5-Bromoftalid, 98%
Artikelnummer. 15476777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476777 100 g 100g
15456777 5 g 5g
15466777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33891.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213,03 g/mol
5-Bromphthalid er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Det er et nøglemellemprodukt af citalopram.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Bromphthalid er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Det er et nøglemellemprodukt af citalopram.
Opløselighed
Opløselig i acetone.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64169-34-2
Molekylær formel C8H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 213.03
MDL nummer MFCD01797360
InChI nøgle IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
IUPAC navn 5-brom-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
SMIL BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromophthalide
Smeltepunkt 162 °C til 166 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone.
Formel vægt 213.03
Procent renhed 98%