missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromopentyltrimethylammonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopentyl-trimethylammonium Bromide |
| CAS | 15008-33-0 |
| Molekylær formel | C8 H19 Br N . Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr |
| IUPAC navn | 5-bromopentyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.05 |
| Formel vægt | 286.9884 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?