Få mere at vide
5-Bromopentylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopentylboronic acid |
| CAS | 120986-85-8 |
| Molekylær formel | C5H12BBrO2 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | B(CCCCCBr)(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.86 |