Få mere at vide
5-bromopentylacetat, TRC
Artikelnummer. 30329940
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30329940 100 g
1 options
Artikelnummer. 30329940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686100100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopentyl Acetate
CAS 15848-22-3
Molekylær formel C7H13BrO2
Mængde 100 g
Synonym 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
SMIL CC(=O)OCCCCCBr
IUPAC navn 5-bromopentylacetat
Molekylvægt (g/mol) 209.08
Formel vægt 208.0099