Få mere at vide
5-bromopentylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopentyl Acetate |
| CAS | 15848-22-3 |
| Molekylær formel | C7H13BrO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCCCCBr |
| IUPAC navn | 5-bromopentylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.08 |
| Formel vægt | 208.0099 |