Få mere at vide
5-Bromopentyl acetate, 98%
Artikelnummer. 11442987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442987 5 g 5g
11452987 25 g 25g
11462987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15549.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15848-22-3 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
5-?Bromopentyl Acetate bruges til at modellere haloesters toksicitet på marine bakterier såsom Vibrio fischeri. Det bruges til at fremstille 5-Bromo-pentan-1-ol, et råmateriale til kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-​Bromopentyl Acetate bruges til at modellere toksiciteten af ​​haloestere på marine bakterier såsom Vibrio fischeri. Det bruges til at fremstille 5-Bromo-pentan-1-ol, et råmateriale til kemisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15848-22-3
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
MDL nummer MFCD00039204
InChI nøgle JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoamyl acetate, 5-bromo-n-amyl acetate, 1-acetoxy-5-bromopentane, 1-pentanol, 5-bromo-,1-acetate, 5-?bromopentyl acetate, acmc-209dhw, 5-bromopentylacetate, 5-bromo-1-pentanyl acetate, 5-bromopentyl acetate, acetic acid 5-bromoamyl ester
PubChem CID 85140
IUPAC navn 5-brompentylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopentyl acetate
Tæthed 1.255
Kogepunkt 109°C to 110°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 5 g
Beilstein 1752109
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 209.09
Procent renhed 98%