Få mere at vide
5-Bromopentyl acetate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30774007
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30774007 500 g 500g
30771596 5 g 5g
30772398 100 g 100g
30773599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30774007 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD103104500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopentyl acetate
CAS 15848-22-3
Molekylær formel C7H13BrO2
MDL nummer MFCD00039204
Mængde 500 g
SMIL CC(OCCCCCBr)=O
Molekylvægt (g/mol) 209.08
Procent renhed 95%