Få mere at vide
5-bromopentansyre ethylester, TRC
Artikelnummer. 30342112
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30342112 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30342112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6861252.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester
CAS 14660-52-7
Molekylær formel C7H13BrO2
Mængde 2.5 g
Synonym 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCCCBr
IUPAC navn ethyl 5-bromopentanoat
Molekylvægt (g/mol) 209.08
Formel vægt 208.0099