Få mere at vide
5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid |
| CAS | 42932-62-7 |
| Molekylær formel | C5 D4 H5 Br O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromovaleric Acid-d4, 1-Bromo-4-carboxybutane-d4, 5-Bromo-1-pentanoic Acid-d4, 5-Bromopentanoic Acid-d4, 5-Bromovaleric Acid-d4, NSC 53507-d4, delta-Bromovaleric Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-bromo-3,3,4,4-tetradeuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vægt | 184.0037 |