Få mere at vide
5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid |
| CAS | 42932-62-7 |
| Molekylær formel | C5 D4 H5 Br O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 5-Bromovaleric Acid-d4, 1-Bromo-4-carboxybutane-d4, 5-Bromo-1-pentanoic Acid-d4, 5-Bromopentanoic Acid-d4, 5-Bromovaleric Acid-d4, NSC 53507-d4, delta-Bromovaleric Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CBr)C([2 H])([2 H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-bromo-3,3,4,4-tetradeuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vægt | 184.0037 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?