Få mere at vide
5-Bromooxindol, 98%
Beskrivelse
5-Bromoxindol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Bromoxindol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromooxindole |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylformamid. |
| Formel vægt | 212.05 |
| Procent renhed | 98% |